Diethylcarbonat, anhydrous 99%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
436130010 436131000
436130010.EA 599 DKK
436130010. 436131000.
Diethylcarbonat, anhydrous 99%, AcroSeal®
Diethylcarbonat
Formel: C₅H₁₀O₃
Molekylvægt: 118.13 g/mol
Kogepunkt: 126…128 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –43 °C
Massefylde: 0.975 g/cm³
Flammepunkt: 33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009107
CAS-nummer: 105-58-8
UN nummer: 2366
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03815
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %