Natriumnitrat, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
436090010
436090050
436090250
ACRO436090010EA
539
DKK
ACRO436090010
ACRO436090050
ACRO436090250
Natriumnitrat, ekstra ren
Sodium nitrate
Formel:
NaNO₃ Kogepunkt: 380 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 306 °C Massefylde: 2,26 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011119 CAS-nummer: 7631-99-4 UN nummer: 1498 ADR: 5.1,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to white Crystalline powder or crystals |
Loss on drying | ≤2 % (105°C) |
pH | 5.5 to 8.3 (5 % in water) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |