3-Brom-2-methylpyridin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
436860010 436860050
ACRO436860010EA 642 DKK
ACRO436860010 ACRO436860050
3-Brom-2-methylpyridin 97%
Formel: C₆H₆BrN
Kogepunkt: 65…67 °C (10Torr)
Massefylde: 1,495 g/cm³
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191224
CAS-nummer: 38749-79-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %