2-Fluor-4-pyridinboronsyrepinacolester 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
435930010 435930050
ACRO435930010EA 1300 DKK
ACRO435930010 ACRO435930050
2-Fluor-4-pyridinboronsyrepinacolester 95%
2-Fluor-4-pyridinboronsyrepinacolester
Formel: C₁₁H₁₅BFNO₂
Molekylvægt: 223.05 g/mol
Smeltepunkt: 47.9…51.6 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06798253
CAS-nummer: 458532-86-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 54 °C
GC ≥94.0 %