(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
435830010 435830050
ACRO435830010EA 452 DKK
ACRO435830010 ACRO435830050
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt 97%
(S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-p-toluenesulphonate salt
Formel: C₁₁H₁₇NO₄S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00066238
CAS-nummer: 104530-79-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III