Chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Chlorodihydrido[bis(2-di-i-propylphosphinoethyl)amine]iridium(III), CHLORODIHYDRIDO[BIS(2-DI-I-PROPYLPHOSPHINOETHYL)AMINE]IRIDIUM (III), CHLORODIHYDRIDO[BIS(2-DI-I-PROPYLPHOSPHINOETHYL)AMINE]IRIDIUM(III)
435120010 435122500
ACRO435120010EA 2670 DKK
ACRO435120010 ACRO435122500
Chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium 97%
Chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium
Formel: C₁₆H₄₂ClIrN₂P₂
Molekylvægt: 552.141 g/mol
Smeltepunkt: 240.6…241.9 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07782018
CAS-nummer: 791629-96-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 2.50 to 2.70 % (N)