4-Ethoxybenzoylchlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
434970010 434970050
ACRO434970010EA 408 DKK
ACRO434970010 ACRO434970050
4-Ethoxybenzoylchlorid 98%
4-Ethoxybenzoylchlorid
Formel: C₉H₉ClO₂
Kogepunkt: 128…130 °C (6Torr)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000688
CAS-nummer: 16331-46-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %