Trioctylsilan 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
434900050 434900250
ACRO434900050EA 511 DKK
ACRO434900050 ACRO434900250
Trioctylsilan 95%
Trioctylsilane
Formel: C₂₄H₅₂Si
Kogepunkt: 163…165 °C (,2 mmHg)
Massefylde: 0,821 g/cm³
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053812
CAS-nummer: 18765-09-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %