3-Cyanophenylacetic acid 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
434890010
434890050
ACRO434890010EA
1130
DKK
ACRO434890010
ACRO434890050
3-Cyanophenylacetic acid 95%
3-Cyanophenylacetic acid
Formel:
C₉H₇NO₂ Smeltepunkt: 117…118 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06411079 CAS-nummer: 1878-71-3 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 113 to 119 °C |
HPLC | ≥94.0 % |