(2-Chlorphenyl)acetylen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
434750010 434750050
ACRO434750010EA 617 DKK
ACRO434750010 ACRO434750050
(2-Chlorphenyl)acetylen 98%
(2-Chlorphenyl)acetylen
Formel: C₈H₅Cl
Kogepunkt: 82 °C (16hPa)
Flammepunkt: 67 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00269951
CAS-nummer: 873-31-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC 97.5 %
Titration with HClO4 97.5 % (On dry substance)