Polyethylen glycol 4.000
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
434630010 434630050
ACRO434630010EA 484 DKK
ACRO434630010 ACRO434630050
Polyethylen glycol 4.000
Polyethylen glycol 4.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Kogepunkt: ? 250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 54…58 °C
Massefylde: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 250 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01779612
CAS-nummer: 25322-68-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to almost white Flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Molecular weight 3500 to 4500 g/mol (Average)
Hydroxyl value 25 to 32 mg KOH/g