n-Dodecan, vandfri 99%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
434590010 434591000
434590010.EA 5190 DKK
434590010. 434591000.
n-Dodecan, vandfri 99%, AcroSeal®
n-Dodecane
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Kogepunkt: 215…217 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –12 °C
Massefylde: 0,753 g/cm³
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008969
CAS-nummer: 112-40-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %