1-Methylbenzimidazol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Methyl-1H-benzimidazole
434420050 434420250
ACRO434420050EA 532 DKK
ACRO434420050 ACRO434420250
1-Methylbenzimidazol 99%
1-Methylbenzimidazole
Formel: C₈H₈N₂
Kogepunkt: 154 °C (16hPa)
Smeltepunkt: 55…57 °C
Massefylde: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192275
CAS-nummer: 1632-83-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to pink solid
Infrared spectrum Authentic
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥98.5 %