1-Propanol ACS til spektroskopi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
434360010 434360025
ACRO434360010EA 544 DKK
ACRO434360010 ACRO434360025
1-Propanol ACS til spektroskopi
1-Propanol
Formel: H₃CCH₂CH₂OH
Kogepunkt: 97 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –127 °C
Massefylde: 0,8 g/cm³
Flammepunkt: 15 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002941
CAS-nummer: 71-23-8
UN nummer: 1274
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
Solubility Clear colorless
GC ≥99.5 %
UV at 220 nm A: ≤0.7
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.03 % (as C2H5CHO)
Isopropyl alcohol ≤0.05 %
Titrable acid 0.0004 meq/g
Ethanol ≤0.01 %
Methanol ≤0.01 %