4-Chlorotetrahydropyran 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
434270010 434270050
ACRO434270010EA 477 DKK
ACRO434270010 ACRO434270050
4-Chlorotetrahydropyran 96%
4-Chlorotetrahydropyran
Formel: C₅H₉ClO
Kogepunkt: 150 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,12 g/cm³
Flammepunkt: 46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00074911
CAS-nummer: 1768-64-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %