4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
434210010 434210050
ACRO434210010EA 639 DKK
ACRO434210010 ACRO434210050
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol 98%
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol
Formel: C₉H₁₉NO₃
Smeltepunkt: 37…40 °C
Massefylde: 1,02 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01861334
CAS-nummer: 75178-87-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %