2-Brom-5-methylthiophen 95% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Methyl-2-bromothiophene, 2-Bromo-5-methylthiophenol
Stabilization: Stabilised with copper and sodium hydrogen carbonate (0,1:0,4)%
434200010 434200050
ACRO434200010EA 292 DKK
ACRO434200010 ACRO434200050
2-Brom-5-methylthiophen 95% stabilised
2-Bromo-5-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
Kogepunkt: 65 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 58 °C
Massefylde: 1,5529 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00130103
CAS-nummer: 765-58-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Stabilizer 0.1 % Cu and 0.4 % NaHCO3