n-Pentan 95%, Technical Grade
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
434030050
434030250
ACRO434030050EA
1300
DKK
ACRO434030050
ACRO434030250
n-Pentan 95%, Technical Grade
n-Pentan
Formel:
H₃C(CH₂)₃CH₃ Kogepunkt: 36 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –130 °C Massefylde: 0,626 g/cm³ Flammepunkt: –49 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009498 CAS-nummer: 109-66-0 UN nummer: 1265 ADR: 3,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3570 to 1.3590 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
UV | at 400 nm A: ≤0.009 |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |