Methylcyclohexan 99% Spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
433770010 433770025
ACRO433770010EA 1800 DKK
ACRO433770010 ACRO433770025
Methylcyclohexan 99% Spectroscopy
Methylcyclohexane
Formel: C₆H₁₁CH₃
Molekylvægt: 98.19 g/mol
Kogepunkt: 101 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –126.3 °C
Massefylde: 0.77 g/cm³
Flammepunkt: –3 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001497
CAS-nummer: 108-87-2
UN nummer: 2296
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.05
Color scale ≤5 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %