1,2-Dichlorethan 99.8% for HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethylendichlorid
433580010 433580025
ACRO433580010EA 635 DKK
ACRO433580010 ACRO433580025
1,2-Dichlorethan 99.8% for HPLC
1,2-Dichloroethane
Formel: ClH₂CCH₂Cl
Kogepunkt: 81…85 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –35 °C
Massefylde: 1,25 g/cm³
Flammepunkt: 13 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000963
CAS-nummer: 107-06-2
UN nummer: 1184
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99.75 %
UV at 270 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0003 meq/g