2,3-Dibromopropionyl chloride 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
433410050 433410250
ACRO433410050EA 873 DKK
ACRO433410050 ACRO433410250
2,3-Dibromopropionyl chloride 97%
2,3-Dibromopropionyl chloride
Formel: C₃H₃Br₂ClO
Massefylde: 2,14 g/cm³
Flammepunkt: 66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000712
CAS-nummer: 18791-02-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %