2-Methoxybenzonitril 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
433160050
433160250
ACRO433160050EA
347
DKK
ACRO433160050
ACRO433160250
2-Methoxybenzonitril 99%
2-Methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₇NO Kogepunkt: 256 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 21…22 °C Massefylde: 1,095 g/cm³ (15 °C) Flammepunkt: 113 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001783 CAS-nummer: 6609-56-9 UN nummer: 3276 ADR: 6.1,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.05 % |