3-Chlorophenyl acetylene 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
433130010 433130050
ACRO433130010EA 457 DKK
ACRO433130010 ACRO433130050
3-Chlorophenyl acetylene 97%
3-Chlorophenyl acetylene
Formel: C₈H₅Cl
Kogepunkt: 178…179 °C (760 mmHg)
Flammepunkt: 63 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03839984
CAS-nummer: 766-83-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %