Trimethoxyvinylsilan 98%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Trimethoxy(vinyl)silane
433060010 433061000
433060010.EA 2080 DKK
433060010. 433061000.
Trimethoxyvinylsilan 98%, AcroSeal®
Trimethoxyvinylsilan
Formel: C₅H₁₂O₃Si
Kogepunkt: 123 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 0 °C
Massefylde: 0,968 g/cm³
Flammepunkt: 23 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008605
CAS-nummer: 2768-02-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %