1-Hexanol, anhydrous 99%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hexyl alcohol, Pentyl carbinol, 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxy hexane
433860010 433861000
433860010.EA 1790 DKK
433860010. 433861000.
1-Hexanol, anhydrous 99%, AcroSeal®
1-Hexanol
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Molekylvægt: 102.18 g/mol
Kogepunkt: 156…157 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –52 °C
Massefylde: 0.8136 g/cm³
Flammepunkt: 59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002982
CAS-nummer: 111-27-3
UN nummer: 2282
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.002 %