Natriumdihydrogenorthoperiodat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Trisodium dihydrogenorthoperiodate, Sodium dihydroperiodate
432851000
432855000
ACRO432851000EA
617
DKK
ACRO432851000
ACRO432855000
Natriumdihydrogenorthoperiodat 98%
Sodium (para)periodate
Formel:
H₂INa₃O₆ Smeltepunkt: >300 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00036146 CAS-nummer: 13940-38-0 UN nummer: 1479 ADR: 5.1,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Powder |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |
HPLC | ≥96.0 % |