3-Aminopicolinic acid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
432520050 432520250
ACRO432520050EA 1040 DKK
ACRO432520050 ACRO432520250
3-Aminopicolinic acid 97%
3-Aminopicolinic acid
Formel: C₆H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 200…201 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00090153
CAS-nummer: 1462-86-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %