Ethyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
432510050 432510250
ACRO432510050EA 816 DKK
ACRO432510050 ACRO432510250
Ethyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride 98%
Ethyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Formel: C₆H₁₁NO₂·HCl
Smeltepunkt: 113…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190747
CAS-nummer: 42303-42-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 118 °C
Elemental Analysis 8.24 to 8.66 % N