Thiopicolinamide 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Pyridine-2-carbothioamide, 2-Pyridinethioamide, 2-Pyridylthiocarboxamide
432470050
432470250
ACRO432470050EA
283
DKK
ACRO432470050
ACRO432470250
Thiopicolinamide 97%
Thiopicolinamide
Formel:
C₆H₆N₂S Molekylvægt: 138.19 g/mol Smeltepunkt: 137…139 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00087576 CAS-nummer: 5346-38-3 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 134 to 140 °C |
HPLC | ≥96.0 % |