2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carboxylic acid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
432370010 432370050
ACRO432370010EA 1110 DKK
ACRO432370010 ACRO432370050
2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carboxylic acid 97%
2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₂S
Smeltepunkt: 208…209 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09834808
CAS-nummer: 1126-44-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %