Dichlorodiisopropylsilane 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
432360050 432360250
ACRO432360050EA 499 DKK
ACRO432360050 ACRO432360250
Dichlorodiisopropylsilane 97%
Dichlorodiisopropylsilane
Formel: C₆H₁₄Cl₂Si
Kogepunkt: 168…170 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,026 g/cm³
Flammepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00054895
CAS-nummer: 7751-38-4
UN nummer: 2986
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %