1-Boc-3-oxopiperazine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-butyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 1-Boc-3-Oxopiperazine, 4-N-BOC-2-oxo-piperazine, 4-Boc-2-Oxopiperazine
432330010 432330050
ACRO432330010EA 381 DKK
ACRO432330010 ACRO432330050
1-Boc-3-oxopiperazine 97%
1-Boc-3-oxopiperazine
Formel: C₉H₁₆N₂O₃
Smeltepunkt: 160…163 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02181069
CAS-nummer: 76003-29-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
GC ≥96.0 %