Trifluoreddikesyre 99+% til HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
432291000
432295000
ACRO432291000EA
3890
DKK
ACRO432291000
ACRO432295000
Trifluoreddikesyre 99+% til HPLC
Trifluoreddikesyre
Formel:
C₂HF₃O₂ Kogepunkt: 72 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –15 °C Massefylde: 1,535 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004169 CAS-nummer: 76-05-1 UN nummer: 2699 ADR: 8,I |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.05 % |
UV | at 320 nm A: ≤0.03 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤5 ppm |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |