(R)-(+)-3-Chlor-1-phenyl-1-propanol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (R)-3-Chloro-1-phenylpropan-1-ol
432040010 432040050
ACRO432040010EA 435 DKK
ACRO432040010 ACRO432040050
(R)-(+)-3-Chlor-1-phenyl-1-propanol 97%
(R)-(+)-3-Chlor-1-phenyl-1-propanol
Formel: C₉H₁₁ClO
Molekylvægt: 170.64 g/mol
Smeltepunkt: 59.5…59.8 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075128
CAS-nummer: 100306-33-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 61 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +23° to +29° (20 °C, 589 nm) (c=1 in Chloroform)