1,3-Dioxolan, vandfri 99.8% stabilised, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: stabiliseret med BHT/Ionol 75 ppm
431560010 431561000
431560010.EA 1790 DKK
431560010. 431561000.
1,3-Dioxolan, vandfri 99.8% stabilised, AcroSeal®
1,3-Dioxolan
Formel: C₃H₆O₂
Kogepunkt: 74…75 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 1,06 g/cm³
Flammepunkt: –6 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003207
CAS-nummer: 646-06-0
UN nummer: 1166
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Stabilizer 75 ppm BHT
Residue after ignition ≤0.0005 %