1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Benzothiazolecarboxaldehyde, Benzo[d]thiazole-6-carbaldehyde, Benzothiazol-6-carboxaldehyde, 6-Formylbenzothiazole
431150010 431150050
ACRO431150010EA 1720 DKK
ACRO431150010 ACRO431150050
1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde 97%
1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde
Formel: C₈H₅NOS
Molekylvægt: 163.19 g/mol
Smeltepunkt: 92…93 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03086101
CAS-nummer: 19989-67-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 96 °C
HPLC ≥96.0 %