Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
431110010 431110050
ACRO431110010EA 1460 DKK
ACRO431110010 ACRO431110050
Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Smeltepunkt: 149…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09908168
CAS-nummer: 75680-92-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 153 °C
HPLC ≥94.0 %