4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Tetrahydrofuran-3-ylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(tetrahydro-3-furanyl)-1,3,2-Dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(oxolan-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
431100010 431100050
ACRO431100010EA 1600 DKK
ACRO431100010 ACRO431100050
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane 97%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₁₀H₁₉BO₃
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878900
CAS-nummer: 331958-90-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %