2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
431060010 431060050
ACRO431060010EA 1200 DKK
ACRO431060010 ACRO431060050
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine 97%
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
Formel: C₉H₁₂FN
Kogepunkt: 40 °C (7mbar)
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07777176
CAS-nummer: 17797-10-3
UN nummer: 2735
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %