2-Bromo-5-formylthiazole 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromothiazole-5-carboxaldehyde
431010010 431010050
ACRO431010010EA 1210 DKK
ACRO431010010 ACRO431010050
2-Bromo-5-formylthiazole 97%
2-Bromo-5-formylthiazole
Formel: C₄H₂BrNOS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03788567
CAS-nummer: 464192-28-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
GC ≥96.0 %