Propylenoxid 99.5%, AcroSeal®, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
430861000
430868000
430861000.EA
253
DKK
430861000.
430868000.
Propylenoxid 99.5%, AcroSeal®, ekstra ren
Propylenoxid
Formel:
C₃H₆O Kogepunkt: 34 °C Smeltepunkt: –112 °C Massefylde: 0,83 g/cm³ Flammepunkt: –37 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005126 CAS-nummer: 75-56-9 UN nummer: 1280 ADR: 3,I |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.02 % |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Aldehyde (C3H6O) | ≤0.01 |