Ethylchlorformiat 99%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
430791000 430798000
430791000.EA 371 DKK
430791000. 430798000.
Ethylchlorformiat 99%, AcroSeal®
Ethylchlorformiat
Formel: C₃H₅ClO₂
Kogepunkt: 94 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –81 °C
Massefylde: 1,135 g/cm³
Flammepunkt: 10 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000644
CAS-nummer: 541-41-3
UN nummer: 1182
ADR: 6.1,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % Diethyl carbonate
Color scale ≤50 APHA
Free acid (HCl) ≤0.1 %