(±)-Epichlorhydrin 99%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Epichlorhydrin, 1-Chlor-2,3-epoxypropan, (±)-1-Chlor-2,3-epoxypropan, 3-Chlor-1,2-epoxypropan, (±)-3-Chlor-1,2-epoxypropan
430711000 430718000
430711000.EA 296 DKK
430711000. 430718000.
(±)-Epichlorhydrin 99%, AcroSeal®
(±)-Epichlorhydrin
Formel: C₃H₅ClO
Kogepunkt: 115…117 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –57 °C
Massefylde: 1,18 g/cm³
Flammepunkt: 28 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005132
CAS-nummer: 106-89-8
UN nummer: 2023
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4365 to 1.4385 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA