5-Bromthiazol 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
429980010 429980050
ACRO429980010EA 780 DKK
ACRO429980010 ACRO429980050
5-Bromthiazol 95%
5-Bromothiazole
Formel: C₃H₂BrNS
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD07787394
CAS-nummer: 3034-55-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %