4-Bromophenyl chloroformate 95+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
430150010 430150050
ACRO430150010EA 311 DKK
ACRO430150010 ACRO430150050
4-Bromophenyl chloroformate 95+%
4-Bromophenyl chloroformate
Formel: C₇H₄BrClO₂
Kogepunkt: 118 °C (16hPa)
Massefylde: 1,648 g/cm³
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013256
CAS-nummer: 7693-44-9
UN nummer: 3277
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %