3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,6-Dihydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-thiopyran, 2-(3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
429610010 429610050
ACRO429610010EA 1490 DKK
ACRO429610010 ACRO429610050
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₉BO₂S
Molekylvægt: 226.141 g/mol
Smeltepunkt: 42…44.5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10700154
CAS-nummer: 862129-81-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %