1H-Indazole-5-carboxylic acid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
429560010 429560050
ACRO429560010EA 677 DKK
ACRO429560010 ACRO429560050
1H-Indazole-5-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 321…324 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06804570
CAS-nummer: 61700-61-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder or powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %