4-Bromthiazol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
429450010 429450050
ACRO429450010EA 484 DKK
ACRO429450010 ACRO429450050
4-Bromthiazol 97%
4-Bromothiazole
Formel: C₃H₂BrNS
Flammepunkt: 102 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06657592
CAS-nummer: 34259-99-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %