Tetrahydropyran-4-sulphonyl chloride 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Tetrahydro-2H-pyran-4-sulphonyl chloride, 2H-Pyran-4-sulphonylchloride,tetrahydro-, oxane-4-sulphonyl chloride
429440010 429440050
ACRO429440010EA 1600 DKK
ACRO429440010 ACRO429440050
Tetrahydropyran-4-sulphonyl chloride 97%
Tetrahydropyran-4-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₉ClO₃S
Molekylvægt: 184.634 g/mol
Smeltepunkt: 36…40 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07787616
CAS-nummer: 338453-21-7
UN nummer: 3261
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 41 °C
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0025 %
Titrable acid ≤0.0005 meq/g