Trimethylorthoformat, vandfri 99+%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
429281000 429288000
429281000.EA 353 DKK
429281000. 429288000.
Trimethylorthoformat, vandfri 99+%, AcroSeal®
Trimethylorthoformat
Formel: C₄H₁₀O₃
Kogepunkt: 101…102 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –53 °C
Massefylde: 0,97 g/cm³
Flammepunkt: 13 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008483
CAS-nummer: 149-73-5
UN nummer: 3271
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %